missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumtetrafluoroborat, ≥98.0 % (T), Honeywell™ Fluka™

Catalog Number p-7120833
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
13755-29-8
BF4Na
109.79
MFCD00003515
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Natriumtetrafluoroborat, Natriumfluoborat, Natriumfluoroborat, Natriumborfluorid, Natriumbortetrafluorid, Natriumfluoroborat NaBF4, Natriumtetrafluoroborat 1-, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
4343483
sodium tetrafluoroboranuide
[Na+].F[B-](F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
13755-29-8
BF4Na
109.79
MFCD00003515
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Natriumtetrafluoroborat, Natriumfluoborat, Natriumfluoroborat, Natriumborfluorid, Natriumbortetrafluorid, Natriumfluoroborat NaBF4, Natriumtetrafluoroborat 1-, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
4343483
sodium tetrafluoroboranuide
[Na+].F[B-](F)(F)F

puriss. p.a., ≥98.0 % (T)

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumtetrafluoroborat
Schmelzpunkt 384 °C
Farbe Farblos
pH ∼3.0 (bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Strukturformel NaBF4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Medium, 30 g/l bei 20 °C
Formelmasse 109.79 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (T)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.47 g/ml bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'