Learn More
Natriumtetrafluoroborat, ≥98.0 % (T), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15696790 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15696790
Marke: Honeywell-Fluka 7152550G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ≥98.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-29-8
Summenformel BF4Na
Molekulargewicht (g/mol) 109.79
MDL-Nummer MFCD00003515
InChI-Schlüssel KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumtetrafluoroborat, Natriumfluoborat, Natriumfluoroborat, Natriumborfluorid, Natriumbortetrafluorid, Natriumfluoroborat NaBF4, Natriumtetrafluoroborat 1-, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
IUPAC-Name Natrium; Tetrafluorborat
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumtetrafluoroborat
Schmelzpunkt 384 °C
Farbe Farblos
pH ∼3.0 (bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Strukturformel NaBF4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Medium, 30 g/l bei 20 °C
Formelmasse 109.79 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (T)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.47 g/ml bei 25 °C