Learn More
Natriumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489000
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11489000
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12393.A3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13755-29-8 | BF4Na | 109.79 g/mol
Sodium tetrafluoroborate is used in fluxes, metal finishing and in plating circuits. It is used as a starting material in the preparation of ionic liquids as well as boron trifluoride. It acts as an efficient catalyst for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumtetrafluorborat wird in Flussmitteln, bei der Metallverarbeitung und bei der Schaltkreisbeschichtung verwendet. Es wird als Ausgangsmaterial bei der Herstellung von ionischen Flüssigkeiten sowie Bortrifluorid verwendet. Es dient als effizienter Katalysator für die Synthese von 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-onen und Thioketonen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-29-8
Summenformel BF4Na
Molekulargewicht (g/mol) 109.79
MDL-Nummer MFCD00003515
InChI-Schlüssel KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
IUPAC-Name Natrium; Tetrafluorborat
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 384°C (dec.)
Menge 2 kg
Strukturformel NaBF4
Merck Index 14,8617
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 109.79
Reinheit (%) 97%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.47
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.