Learn More
Natriumtetrafluorborat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium tetrafluoroborate |
| Schmelzpunkt | 384°C |
| Namenshinweis | 98% |
| Farbe | Braun bis Weiß |
| Physikalische Form | Pulver, Kristalle oder Nadeln |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | 97+% |
| Strukturformel | NaBF4 |
| Merck Index | 15, 8753 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 973g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium tetrafluoroborate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.