Learn More
Natriumtetrafluorborat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165103 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10165103
Marke: Thermo Scientific Acros 192120025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13755-29-8 | BF4Na | 109.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-29-8
Summenformel BF4Na
Molekulargewicht (g/mol) 109.79
MDL-Nummer MFCD00003515
InChI-Schlüssel KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 384°C
Namenshinweis 98%
Farbe Braun bis Weiß
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Nadeln
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 97+%
Strukturformel NaBF4
Merck Index 15, 8753
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 973g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
IUPAC-Name sodium tetrafluoroboranuide
Formelmasse 109.79
Reinheit (%) ≥97%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.47
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.