Learn More
Natriumtetrafluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Fluorinating agentSodium tetrafluoroborate is used in fluxes, metal finishing and in plating circuits. It is used as a starting material in the preparation of ionic liquids as well as boron trifluoride. It acts as an efficient catalyst for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium tetrafluoroborate |
| Schmelzpunkt | 384°C (decomposition) |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Klumpen/Granular |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | NaBF4 |
| Merck Index | 14,8617 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 109.79 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.