Learn More
Natriumtetracyanoplatinat(II)-Hydrat, Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pt 48.4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11393988 1 g 1 Gramm
11303998 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040400.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 699012-94-7
Summenformel C4N4Na2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 345.13
MDL-Nummer MFCD00798527
InChI-Schlüssel WOIFBVMIVVRIIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym disodium tetracyanoplatinumdiuide hydrate, sodium tetracyanoplatinate ii hydrate, premion
PubChem CID 16217382
IUPAC-Name Dinatrium; Platin(2+); Tetracyanid; Hydrat
SMILES [Na+].[Na+].N#C[Pt++](C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetracyanoplatinate(II) hydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 345.14 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.95%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 48.4% min.