Learn More
Natriumtetrachloraurat(III)-Dihydrat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11366518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366518 1 g 1 Gramm
11376518 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012148.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13874-02-7 ∣ AuCl4H4NaO2 ∣ 397.79 g/mol
It is used in chemo-therapeutics. It is employed as a catalyst in the removal of tert-butyl(dimethyl)silyl (TBS) protecting groups. It is selective in the presence of aromatic TBS ethers, aliphatic triisopropylsilyl ethers, aliphatic tert-butyl(diphenyl)silyl ethers, or sterically hindered aliphatic TBS ethers. With excess catalyst, TBS ethers can also be transformed into 4-methoxybenzyl ethers or methyl ethers in one pot.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13874-02-7
Summenformel AuCl4H4NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 397.79
MDL-Nummer MFCD00149162
InChI-Schlüssel OEERDTKOVZFOHF-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloroaurate iii dihydrate, sodium;tetrachlorogold 1-;dihydrate, sodiumtetrachloroaurate iii dihydrate, sodium dihydrate tetrachloroaurate
PubChem CID 18949434
SMILES O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Dichte 0.8 g/mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ether.
IUPAC-Name Natriumtetrachlorogolddihydrat
Formelmasse 397.80 (361.77 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Ungraded
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aurate(1-), tetrachloro-, sodium, dihydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.