Learn More
Natriumtetrabrompalladat(II), Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 22.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324008
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324008 5 g 5 Gramm
11314008 1 g 1 Gramm
11334008 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040407.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 50495-13-1 | Br4Na2Pd | 472.016 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50495-13-1
Summenformel Br4Na2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 472.016
MDL-Nummer MFCD00046199
InChI-Schlüssel MPLXAXBUDPGDHC-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrabromopalladate ii, br4pd.2na, disodium tetrabromopalladiumdiuide, sodium tetrabromopalladate ii , premion
PubChem CID 16217381
IUPAC-Name Dinatrium; Tetrabrompalladium(2-)
SMILES [Na+].[Na+].Br[Pd-2](Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetrabromopalladate(II)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 472.02
Reinheit (%) 99.95%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 22.0% min.