Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Borax |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;; |
| Formelmasse | 382.0868 |