Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-42429
18.86 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1303-96-4
B4Na2O7·10H2O
381.36
MFCD00149193
Borax, Sodium borate decahydrate
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1303-96-4
B4Na2O7·10H2O
381.36
MFCD00149193
Borax, Sodium borate decahydrate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium tetraborate decahydrate
Schmelzpunkt 75.0°C
Farbe Weiß
pH 9.15 to 9.20 (0.01M soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Strukturformel Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Merck Index 15, 8726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formelmasse 381.36
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.