Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, Puriss. p.a. ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15663450 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15663450 5 kg 5 Kilogramm
15623450 100 g 100 Gramm
15653450 500 g 500 Gramm
15633450 1 kg 1 Kilogramm
15643450 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15663450 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 314575KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 CHF
    412.97 CHF / 5 Kilogramm
    Sparen 54.03 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss p.a., ACS-Reagenz, ISO-Reagenz, Puffersubstanz, ≥ 99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
MDL-Nummer MFCD00149193
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumtetraborat-Decahydrat
Namenshinweis Reag. ISO
Physikalische Form Crystals
Menge 5 kg
Strukturformel Na2B4O7 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Molekulargewicht (g/mol) 381.37
Formelmasse 381,37 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 %
Güte ACS/puriss. P. A
Dichte 1,73 g/ml bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.