Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, Puriss., entspricht dem analytischen Wert von BP, NF, Ph. Eur., 99,0–103,0 %, Solstice.
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1.575 °C |
| Chemischer Name oder Material | Natriumtetraborat-Decahydrat |
| Namenshinweis | Puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0% |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Menge | 6 x 2.5 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99 bis 103,0% |
| Strukturformel | Na2B4O7 · 10H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 381.37 |
| Reinheit (%) | 99,0 bis 103,0 % |
| Mehr anzeigen |