Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, Solstice
Artikelnummer. 15698150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
4 Stück
500 Gramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15698150 4 x 2.5 kg 4 Stück
15688150 25 g 25 Gramm
15608160 500 g 500 Gramm
15678150 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15618160 6 x 500 g 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15698150 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. S96404X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    906.00 CHF
    802.73 CHF / 4 Stück
    Sparen 103.27 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
MDL-Nummer MFCD00149193
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumtetraborat-Decahydrat
Physikalische Form Solid
Menge 4 x 2.5 kg
Strukturformel Na2B4O7 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Molekulargewicht (g/mol) 381.37
Formelmasse 381,37 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 %
Güte ACS
Dichte 1,73 g/ml bei 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.