Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15608160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
4 Stück
500 Gramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15608160 500 g 500 Gramm
15688150 25 g 25 Gramm
15678150 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15618160 6 x 500 g 6 Stück
15698150 4 x 2.5 kg 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15608160 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. S9640500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
MDL-Nummer MFCD00149193
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumtetraborat-Decahydrat
Menge 500 g
Strukturformel Na2B4O7 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 381.37 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Dichte 1.73 g/ml bei 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.