Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403247 2500 g 2500 Gramm
11493237 500 g 500 Gramm
11413247 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16176.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.55 CHF
    78.65 CHF / 2500 Gramm
    Sparen 16.90 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1303-96-4 ∣ B4Na2O7·10H2O
It is used in detergents, cosmetics, and enamel glazes. It is likewise employed to prepare buffer solutions in biochemistry, as a fire retardant, anti-fungal compound, in the manufacture of fiberglass, as a flux in metallurgy, neutron-capture shields for radioactive sources, a texturing agent in cooking, and as a harbinger for other boron compounds. The molten borax bath is useful for carbide coating process on metals. It is applied as an efficient metal-free catalyst for Hetero-Michael reactions in an aqueous medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in Detergenzien, Kosmetika und Schmelzglasuren verwendet. Es wird ebenfalls zur Herstellung von Pufferlösungen in der Biochemie, als feuerhemmende, antimykotische Verbindung, bei der Herstellung von Glasfasern, als Flussmittel in der Metallurgie, als Neutronenfänger für radioaktive Quellen, als Texturierungsmittel beim Kochen und als Vorstufe für andere Borverbindungen eingesetzt Das geschmolzene Boraxbad ist für den Karbidbeschichtungsprozess auf Metallen geeignet. Es wird als effizienter metallfreier Katalysator für Hetero-Michael-Reaktionen in einem wässrigen Medium eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Glycerin und Ethanol. Unlöslich in Säuren
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
Summenformel B4Na2O7·10H2O
MDL-Nummer MFCD00149193
Synonym Borax; Sodium borate (tetra) decahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetraborate decahydrate
Schmelzpunkt 75°C
pH 9.24
Physikalische Form Crystalline Powder and/or Crystals
Menge 2500 g
Strukturformel Na2B4O7·10H2O
Merck Index 14,8590
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol and ethanol. Insoluble in acids
Molekulargewicht (g/mol) 381.36
Formelmasse 381.37 (201.22 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Güte Ungraded
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.73