Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13498448 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13498448 10 kg Kunststoff-Fass 10 Kilogramm
10593371 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10414225 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13498448 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205950100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
Summenformel B4Na2O7·10H2O
Molekulargewicht (g/mol) 381.36
MDL-Nummer MFCD00149193
Synonym Borax, Sodium borate decahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetraborate decahydrate
Schmelzpunkt 75.0°C
Farbe Weiß
pH 9 to 9.5 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Merck Index 15,8726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formelmasse 381.36
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoff-Fass