Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10414225 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 kg, Kunststofftrommel, 5 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
5 Kilogramm
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
Summenformel B4Na2O7·10H2O
Molekulargewicht (g/mol) 381.36
MDL-Nummer MFCD00149193
Synonym Borax, Sodium borate decahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetraborate decahydrate
Schmelzpunkt 75.0°C
Farbe Weiß
pH 9 to 9.5 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Merck Index 15,8726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Formelmasse 381.36
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststofftrommel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0463962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Artikelnummer205950100,205950010,205950050
ChargennummerA0461532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Artikelnummer205950100,205950010,205950050
ChargennummerA0457444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Artikelnummer205950100,205950010,205950050
ChargennummerA0398540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer205950100,205950010,205950050
ChargennummerA0412128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer205950100,205950010,205950050
Name des Produkts
Natriumtetraborat-Decahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >