Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer für die Analyse
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium tetraborate decahydrate |
Schmelzpunkt | 75.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 9 to 9.5 (5% soln. at 20°C) |
Physikalische Form | Feines Kristallpulver |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Strukturformel | Na2B4O7·10H2O |
Fieser | 04,461 |
Merck Index | 15,8726 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium tetraborate decahydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.