Learn More
Natriumtetraborat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378100 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10378100 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10042780 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11904331 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10378100 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 206291000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-43-4
Summenformel B4Na2O7
Molekulargewicht (g/mol) 201.21
MDL-Nummer MFCD00081185
InChI-Schlüssel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Borax, fused
IUPAC-Name Dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spezifikation
Siedepunkt 1575.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium tetraborate
Schmelzpunkt 741.0°C
Farbe Orange
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 100 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel Na2B4O7
Fieser 04,461; 15,295
Merck Index 15,8726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 26g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 201.22
Reinheit (%) 98%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.