Learn More
Natrium-tert-pentoxid, 30 % Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722084 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10722084 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10370624 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722084 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 390151000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14593-46-5 , 109-99-9
Summenformel C5H11NaO
Molekulargewicht (g/mol) 110.13
MDL-Nummer MFCD00064245
InChI-Schlüssel CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
PubChem CID 2733478
IUPAC-Name Natrium; 2-Methylbutan-2-olat
SMILES CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Specifications
Siedepunkt 66°C (1013.0 hPa)
Chemischer Name oder Material Sodium tert-pentoxide
Schmelzpunkt < 5°C
Menge 100 mL
Strukturformel CH3CH2C(CH3)2ONa
Flammpunkt −21°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 110.13
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 29 to 31%
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Aussehen Yellow to light brown solution
Relative Dichte 0.92
Dichte 0.9200g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium tert-pentoxide, 30% solution in THF
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.