Learn More
Natriumtartrat, Dihydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15598184 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15598184 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15598184 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 393101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Geeignet für die Standardisierung von Karl-Fischer-Reagenzien
Chemische Identifikatoren
Summenformel C4H8Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
MDL-Nummer MFCD00150035
InChI-Schlüssel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
PubChem CID 131855972
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumtartrat
Namenshinweis Dihydrat
CAS 6106-24-7
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.82 kg
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutansäure;Natrium;Dihydrat
Formelmasse 230.08
Reinheit (%) 100.1%
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz