Learn More
Natriumtartrat-Dihydrat, zertifizierte AR für Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10624932 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10624932 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10624932 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/6922/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 6106-24-7
Farbe Weiß
pH 7 to 9
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Summenformel C4H8Na2O8
MDL-Nummer MFCD00150035
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
InChI-Schlüssel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisäure;Natrium;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Formelmasse 230.08g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter