Learn More
Natriumtarrat-Dihydrat, ACS-Reagenzqualität, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31749380 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31749380 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RDCS0890500B1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Tartrate
Namenshinweis Dihydrat
CAS 6106-24-7
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Feine Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 500 g
Verpackung Weiße Poly-Weitmundflasche
Summenformel C4H8Na2O8
MDL-Nummer MFCD00150035
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
InChI-Schlüssel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-Name disodium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate dihydrate
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Reinheit (%) 99 zu 101 %
Güte ACS