Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Sulphate Decahydrate |
| CAS | 7727-73-3 |
| Summenformel | 2 Na . O4 S . 10[H2 O] |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Sodium sulfate decahydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Dinatrium; Sulfat; Decahydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 322.195 |
| Formelmasse | 322.037 |