Learn More
Sodium sulphate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Catalog Number p-7220826
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sulphuric acid disodium salt , Bisodium sulphate , Disodium sulphate
Dinatriumsulfat
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sulphuric acid disodium salt , Bisodium sulphate , Disodium sulphate
Dinatriumsulfat
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Laboratory Reagent
Siedepunkt 1429°C (1013 hPa)
Schmelzpunkt 888°C
pH 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich min. 99.0%
Glühverlust max. 0.5%
Verpackung Glasflasche für Feststoffe
Dichte 2.7 g/cm³ (20°C)