Learn More
Natriumsulfobutylether-beta-Cyclodextrin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16544234 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16544234 5 g 5 Gramm
16554234 25 g 25 Gramm
16564234 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16544234 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 463360050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 182410-00-0 | xNa·x(C4H9O3S) | 1277.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182410-00-0
Summenformel xNa·x(C4H9O3S)
Molekulargewicht (g/mol) 1277.13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfobutyl ether β-cyclodextrin
Menge 5 g
Formelmasse 1277.13