Learn More
Natriumsulfit, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693440
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15693440 500 g 500 Gramm
15673440 1 kg 1 Kilogramm
15613450 5 kg 5 Kilogramm
15683440 4 x 5 kg 4 Stück
15603450 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15693440 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 31454500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., wasserfrei, 98 bis 100.0 % (iodometrisch)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-83-7
Summenformel Na2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 126.037
MDL-Nummer MFCD00003503
InChI-Schlüssel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfit, Dinatriumsulfit, Natriumsulfit, wasserfrei, Schweflige Säure, Dinatriumsalz, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfit
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 500 g
Strukturformel Na2SO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 126.04 mol
Reinheit (%) 98 bis 100 % (iodometrisch)
Güte Puriss. p.a.