Learn More
Natriumsulfit, wasserfrei, (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10081313
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10081313 500 g Bernsteinfarbiges Glas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10081313 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP355500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Natriumsalz wird in Puffern für molekularbiologische und Zellkulturanwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Sulfite Anhydrous
Schmelzpunkt 500°C
CAS 7757-83-7
Farbe Weiß
pH 8.5 to 10
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel Na2O3S
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
InChI-Schlüssel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
Molekulargewicht (g/mol) 126.037
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Formelmasse 126.04
Reinheit (%) ≥98.0%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Dichte 2.630g/cm³
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gefahrenhinweis
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.