Learn More
Natriumsulfit, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10234400 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10234400 500 g 500 Gramm
10386050 1 kg 1 Kilogramm
10794381 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10234400 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/6840/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Natriumsulfit, wasserfrei, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-83-7
Summenformel Na2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 126.037
MDL-Nummer 3503
InChI-Schlüssel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfit, Dinatriumsulfit, Natriumsulfit, wasserfrei, Schweflige Säure, Dinatriumsalz, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 500 °C
Farbe Weiß
pH 8.5 bis 10
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 126.04 mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter