Learn More
Natriumsulfit, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 500°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 8.5 to 10 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 126.04g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |