Learn More
Natriumsulfit, wasserfrei, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number p-5390956
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
7757-83-7
Na2O3S
126.037
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Natriumsulfit, Dinatriumsulfit, Natriumsulfit, wasserfrei, Schweflige Säure, Dinatriumsalz, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
24437
CHEBI:86477
Dinatrium; Sulfit
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
7757-83-7
Na2O3S
126.037
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Natriumsulfit, Dinatriumsulfit, Natriumsulfit, wasserfrei, Schweflige Säure, Dinatriumsalz, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
24437
CHEBI:86477
Dinatrium; Sulfit
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemischer Name oder Material Natriumsulfit
Namenshinweis Anhydrisch
Menge 500 g
Formelmasse 126.04
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.60 kg