Learn More
Natriumsulfit, wasserfrei, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588184 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15588184 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15578184 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15588184 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 392205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.74 CHF
    318.39 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 103.35 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-08-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-83-7
Summenformel Na2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 126.037
InChI-Schlüssel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfit, Dinatriumsulfit, Natriumsulfit, wasserfrei, Schweflige Säure, Dinatriumsalz, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfit
Namenshinweis Anhydrisch
Physikalische Form Powder
Menge 2.5 kg
Formelmasse 126.04
Reinheit (%) ≥98.0%
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.60 kg