Learn More
Natriumsulfit, wasserfrei, ACS-Reagenzqualität, Ricca Chemical
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Sulfite |
| Namenshinweis | Anhydrisch |
| CAS | 7757-83-7 |
| Farbe | Weiß |
| CAS Min. % | 98.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Physikalische Form | Kristalle oder Granulat |
| Menge | 500 g |
| Verpackung | Weiße Poly-Weitmundflasche |
| Summenformel | Na2O3S |
| Mehr anzeigen |