Learn More
Natriumsulfit, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469056 2500 g 2500 Gramm
11459056 500 g 500 Gramm
11479056 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17933.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7757-83-7 ∣ Na2O3S ∣ 126.037 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Natriumsulfit wird in der Fotobranche zum Schutz von Entwicklungslösungen vor Oxidation, in der Zellstoff- und Papierindustrie, in der Wasseraufbereitung als Sauerstoff-Scavender-Mittel, als Entschwefelungs- und Entchlorungsmittel in der Lederindustrie und als Bleichmittel in der Textilindustrie eingesetzt. Es wird als Konservierungsmittel verwendet, um zu verhindern, dass sich getrocknete Früchte verfärben. Es findet Anwendung als Sulfonierungs- und Sulfomathylierungsmittel in der chemischen Industrie. Es ist an der Herstellung von Natriumthiosulfat beteiligt. Weitere Anwendungen sind die Flotation von Erzen, die Ölrückgewinnung und die Herstellung von Farbstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Glycerin. Unlöslich in Alkohol, flüssigem Chlor und flüssigem Ammoniak.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeits- und luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7757-83-7
Summenformel Na2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 126.037
MDL-Nummer MFCD00003503
InChI-Schlüssel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium sulfite
Schmelzpunkt >500°C (decomposition)
Namenshinweis anhydrous
Physikalische Form Crystalline Powder and/or Crystals
Menge 2500 g
Dichte 2.633
Merck Index 14,8682
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,liquid chlorine and liquid ammonia.
Formelmasse 126.04
Reinheit (%) 98%
Güte Ungraded