Learn More
Natriumsulfit, ACS, 98,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11326818 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11326818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013454.A3
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7757-83-7 | Na{2}SO{3}
Natriumsulfit wird in der Fotobranche zum Schutz von Entwicklungslösungen vor Oxidation, in der Zellstoff- und Papierindustrie, als Sauerstofffänger in der Wasseraufbereitung, als Entschwefelungs- und Entchlorungsmittel in der Lederindustrie und als Bleichmittel in der Textilindustrie eingesetzt. Es wird als Konservierungsmittel verwendet, um zu verhindern, dass sich getrocknete Früchte verfärben. Es findet Anwendung als Sulfonierungs- und Sulfomathylierungsmittel in der chemischen Industrie. Es ist an der Herstellung von Natriumthiosulfat beteiligt. Weitere Anwendungen sind die Flotation von Erzen, die Ölrückgewinnung und die Herstellung von Farbstoffen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Fotoentwickler, erzeugen SO{2}, Reduktionsmittel (Farbstoffe), Textilbleichmittel (Antichlor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt >500°C (decomposition)
CAS 7757-83-7
Physikalische Form Fest
Menge 2 kg
Summenformel Na{2}SO{3}
Reinheit (%) ≥98.0%