Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Natriumsulfit |
| Schmelzpunkt | 600 °C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Crystalline Powder |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Na2SO3 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in Wasser, 126 g/L bei 20 °C |
| Formelmasse | 126,04 g/mol |
| Reinheit (%) | ≥98,0% |
| Show More |