Learn More
Natriumsulfid-Nonahydrat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
3 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumsulfid-Nonahydrat |
| Farbe | Farblos oder gelb |
| Menge | 3 kg |
| Strukturformel | Na2S·9H2O |
| UN-Nummer | 1849 |
| Formelmasse | 240.18 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98 % |
| Güte | ACS-Reagenz |