Learn More
Natriumsulfid, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407940
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11354779
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 065122.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
In organic chemicals, dyes rayon, leather and paper, in hydrometallurgy of gold ore, sulfiding oxidized lead and copper ores, and as an analytical reagentSodium sulfide is used mainly in the pulp and paper industry in the Kraft process. It serves as an oxygen scavenger agent in water treatment. Other applications include ore flotation, oil recovery, making dyes and detergents. In the leather processing industry, it is utilized for liming operation as an unhairing agent. It is also used in the textile industry as a bleaching and desulfurizing agent and as a dechlorinating agent in chemical photography for toning black and white photographs as well as metals precipitant. It plays an important role as a sulfonation and sulfomethylation agent in the chemical industry and in the production of rubber chemicals, sulfur dyes and other chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-82-2
Summenformel Na2S
Molekulargewicht (g/mol) 78.04
MDL-Nummer MFCD00003498
InChI-Schlüssel GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium sulfide, sodium sulfide na2s, disodium monosulfide, na2s, disodium sulphide, sodium sulfide van, hsdb 772, sodium sulfide, anhydrous dot, sodum sulfuret, na2-s
PubChem CID 237873
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfide, anhydrous
Schmelzpunkt 950°C
Physikalische Form granular
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Decomposes in acid. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in etherSoluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
IUPAC-Name disodium sulfanide
Formelmasse 78.04
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 1.856 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium sulfide anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium sulphide