Learn More
Natriumsulfid, 90+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13408518 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13408518 250 g Glasflasche 250 Gramm
10750971 10 g Glasflasche 10 Gramm
10618264 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 13408518 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 310182500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2395.00 CHF
    2247.00 CHF / 250 Gramm
    Sparen 148.00 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-82-2
Summenformel Na2S
Molekulargewicht (g/mol) 78.04
MDL-Nummer MFCD00003498
InChI-Schlüssel GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium sulfide, sodium sulfide na2s, disodium monosulfide, na2s, disodium sulphide, sodium sulfide van, hsdb 772, sodium sulfide, anhydrous dot, sodum sulfuret, na2-s
PubChem CID 237873
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfide
Namenshinweis 90%, balance water
Farbe Beige-Gelb
Physikalische Form Pulver und Klumpen
Menge 250 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 90% min. (Iodimetry)
Strukturformel Na2S
Merck Index 15,881
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 186g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfanid
Formelmasse 78.04
Reinheit (%) ≥90%
Güte Rein