Learn More
Natriumsulfat Purum p. a. wasserfrei, Honeywell™
Catalog Number 16605923
Click to view available options
50 kg
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884°C
CAS 7757-82-6
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Menge 50 kg
Summenformel Na2O4S
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name disodium sulfate
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
Dichte 2.68 g/cm3 (20°C)