Learn More
Natriumsulfat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, wasserfrei, 99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671340 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
100 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
50 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15671340
Marke: Honeywell-Fluka 1346450KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, wasserfrei, 99.0 bis  100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat
Schmelzpunkt 884 °C (Literatur)
Namenshinweis puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, wasserfrei, 99.0 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 bis 100.5 %
Strukturformel Na2SO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) 99.0 bis100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 2.68 g/ml bei 25 °C (Lit.)