Learn More
Natriumsulfat, Puratronic™, 99.9955 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347037
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347037 25 g 25 Gramm
11357037 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010874.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Natriumsulfat, wasserfrei, wird hauptsächlich zum Trocknen nicht wässriger Lösungsmittel verwendet, durch die Entfernung von Restwasser. Es wird als Schönungsmittel für Glasschmelzen, als Egalisiermittel in der Textilverarbeitung und als Füllstoff in Waschmitteln eingesetzt. Es wird auch im Kraft-Verfahren für die Papierzerkleinerung, das Abtauen von Fenstern, die Herstellung von Stärke, Glas und Seife verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,8680
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) 99.9955%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.484
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.680 g/mL