Learn More
Natriumsulfat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16605853 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 16605853
Marke: Honeywell Fluka 35896H500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Analyse von Pestizidrückständen
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Physikalische Form Solid
Menge 500 g
Güte Spurenanalyse