Learn More
Natriumsulfat, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium sulfate |
| Menge | 6 x 1 kg |
| Strukturformel | Na2SO4 |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-Name | Dinatriumsulfat |
| Formelmasse | 142.04 |
| Reinheit (%) | ≥99.0% (T) |
| Dichte | 2.68g/mL at 25°C |