Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, puriss p.a, ≥99.0 % (ber. basierend auf Trockensubstanz, T), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15696870 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15696870 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15696870 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 719701KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., p.a., kristallisiert, ≥ 99.0 % (Berechn. bezogen auf Trockensubstanz, T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat-Decahydrat
CAS 7727-73-3
Menge 1 kg
Summenformel H20Na2O14S
Strukturformel Na2SO4 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149189
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Natriumsulfat-Decahydrat, Glaubersalz, Dinatriumsulfat-Dekahydrat, Natriumsulfat USP, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Decahydrat, Natriumsulfat-Decahydrat Na2SO4, Natriumsulfat-Decahydrat N2SO4.10H2O, Dinatriumsulfat-Dekahydrat Na2So4.10H2O, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
InChI-Schlüssel RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat; Decahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 322.186
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Formelmasse 322.2 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (Berechn. auf Trockensubstanz, T)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.46 g/ml bei 25 °C