Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, puriss.,≥99%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15601360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15601360 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15601360 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 135712.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Europäisches Arzneibuch, USP, ≥ 99.0 % (Berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat-Decahydrat
Schmelzpunkt 32.4 °C
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF
CAS 7727-73-3
Menge 2.5 kg
Summenformel H20Na2O14S
Strukturformel Na2SO4 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149189
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Natriumsulfat-Decahydrat, Glaubersalz, Dinatriumsulfat-Dekahydrat, Natriumsulfat USP, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Decahydrat, Natriumsulfat-Decahydrat Na2SO4, Natriumsulfat-Decahydrat N2SO4.10H2O, Dinatriumsulfat-Dekahydrat Na2So4.10H2O, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
InChI-Schlüssel RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat; Decahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 322.186
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Formelmasse 322.2 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (berechn. gem. Trockensubstanz)
Güte puriss.
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.46 g/ml bei 25 °C