Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10128043 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10128043 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10760775 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10403415 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
13498328 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10128043 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.20 CHF
    54.50 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 3.70 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7727-73-3 | Na2O4S·10H2O | 322.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-73-3
Summenformel Na2O4S·10H2O
Molekulargewicht (g/mol) 322.2
MDL-Nummer MFCD00149189
InChI-Schlüssel RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate decahydrate
Schmelzpunkt 884.0°C
Farbe Weiß
pH 5.2 to 9.2 (5% soln.)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel Na2SO4·10H2O
Fieser 01,1103
Merck Index 14,868
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 322.2
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Extrarein