Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical S/6560/60
Additional Details : CAS : 7727-73-3 Gewicht : 1.00000kg
Menge 1kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10418420
  • 110.00 CHF / 1 Kilogramm
Verfügbar ab
02-02-2021
Chemische Identifikatoren
7727-73-3
322.186
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
62649
Dinatrium; Sulfat; Decahydrat
H20Na2O14S
149189
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CHEBI:32586
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
7727-73-3
149189
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Dinatrium; Sulfat; Decahydrat
62649
322.2g/mol
Kunststoffpulverbehälter
884°C
1kg
H20Na2O14S
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
322.186
CHEBI:32586
Fest
Weiß
5.2 to 9.2
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation