Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteDescription
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Natriumsulfat-Decahydrat |
| Schmelzpunkt | 32.4 °C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 5 bis 7 |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Na2SO4 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 322.2 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Show More |